Learn More
SGE™ Jeringa hermética para gases con aguja extraíble
Ideal for sample storage, transportation and pressurizing samples prior to injection
108.00€ - 188.00€
Especificaciones
Calibre de aguja | 23 G |
---|---|
Diámetro exterior de la aguja (imperial) | 0,024 in |
Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,63 mm |
Tipo de producto | Jeringa analítica |
Cantidad | Unidad |
Código de producto | Marca | Longitud (imperial) | Longitud de la aguja (imperial) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (imperial) | Longitud de la aguja (imperial) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10163352
|
SGE™
006279 |
1,96 in | 1,96 in | 250R-V-GT |
188.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10494422
|
SGE™
002902 |
1,65 in | 1,65 in | 10R-S-GT-0.63C |
108.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
- Aguja extraíble
- Émbolo estanco a los gases
- Acero inoxidable
- Calibre:
Especificaciones
23 G | |
0,63 mm | |
Unidad |
0,024 in | |
Jeringa analítica | |
Extraíble |