Learn More
SGE™ GC Capillary Columns: Cyanopropyl Polysilphenylene Siloxane
Range of columns that feature high levels of robustness, reproducibility and performance
Marca:  SGE™ 054607
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10451201
  • 1385.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Serie de columnas con altos niveles de robustez, reproducibilidad y rendimiento
  • Sangrado bajo; inercia alta para los análisis más exigentes
  • Alto nivel de tolerancia a muestras y muestras adversas
  • Fabricado conforme a las especificaciones exactas, garantizando la reproducibilidad de columna a columna
  • forte BPX-70 (70 % cianopropilpolisilfenilenosiloxano)—Columna MS-premium de bajo sangrado con una polaridad diseñada para el análisis de éster metílico de ácidos grasos (FAME)
Especificaciones
Especificaciones
0,32 mm
260 °C
0,25 μm
0,25 μm
BPX70
70 % de Cianopropilpolisilfenilenosiloxano
GC/MS, Análisis de isómeros cis/trans
De 50 °C a 250 °C
50 m
Polar