Learn More
SGE™ Kit básico NMR eVol™
La jeringa analítica calibrada por el usuario mejora la precisión y reproducibilidad en comparación con las herramientas estándar de laboratorio
Marca: SGE™ 2910100
Detalles adicionales : Peso : 1.50000kg
Descripción
- La unidad digital programable hace que los procedimientos de manipulación de líquidos sean independientes del usuario, lo que permite una programación más eficiente del flujo de trabajo y una reducción en la repetición de análisis de muestras procesadas incorrectamente o falsas positivas
- El procedimiento de calibración gravimétrica es sencillo, intuitivo y se puede realizar en intervalos apropiados
- El kit incluye unidad, cargador, soporte, 3 jeringas: 5 μl con aguja de 11,5 cm, 50 μl con agujas de 11,5 cm y 18 cm, y 500 μL con agujas de 11,5 cm y 18 cm
Especificaciones
La jeringa analítica calibrada por el usuario mejora la precisión y reproducibilidad en comparación con las herramientas estándar de laboratorio | |
Soporte, cargador universal, manual de instrucciones completo, disco con manual en varios idiomas, 3 jeringas, jeringa de 5 μl con aguja de 115 mm, jeringa 50 μl con agujas de 115 mm y 180 mm, jeringa 500 μl | |
Kit básico de jeringa electrónica |