Learn More
Trajan™ Diamond MS Thermo RSH and CTC RTC Autosampler Syringes
Improves the sensitivity of your MS analysis with reduced non-specific sample interaction and increased analyte recovery.
Marca:  Trajan™ 002790
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13107986
  • 115.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Contaminación cruzada de jeringa más baja
  • Reducir la interacción de muestras no específicas y aumentar la recuperación de analitos
  • Compatible con agujas extraíbles ultrasuaves con opción de tratamiento de superficie (se vende por separado)
Especificaciones
Especificaciones
Cromatografía de gases/líquidos
662 °F
10R-RTC/RSH-GT-MS1
10 μl
Extraíble
Jeringa para muestreador automático
350 °C
Unidad
Thermo RSH y CTC RTC