Learn More
SGE™ Jeringas para muestreador automático PAL de aguja fija con punta cónica de 50 mm
Incluye la tecnología de jeringas de diamante que mejora la resistencia a disolventes, amplía la escala de temperaturas y aumenta la fluidez operativa. Las jeringas para muestreadores automáticos SGE PAL con aguja de punta cónica fija de 50 mm se utilizan con muestreadores automáticos CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus, AS2000, AS3000, AS200/800.
Marca: SGE™ 002977
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Resistencia a disolventes mejorada
- Amplio rango de aplicación de temperatura (hasta 150 °C)
- Mayor fluidez de funcionamiento
- Diseñado específicamente para PAL
- 22 Las agujas de calibre tienen un diámetro exterior de 0,72 mm
- 23 Las agujas de calibre tienen un diámetro exterior de 0,63mm
- Las agujas de calibre 26 tienen un diámetro exterior de 0,47 mm
- Precisión y reproducibilidad; ± 1 % (volumen dispensado) (± 2 % para jeringas de 0,5 μl)
- La forma de cono (también conocida como estilo de punta AS para muestreador automático) está diseñada para soportar las demandas de inyección múltiple y mejora la vida útil del septo cuando se utiliza con un muestreador automático
- El émbolo estanco al gas, si corresponde, está hecho de PTFE
Especificaciones
Estanco a los gases | |
0,004 in | |
0,018 in | |
Cromatografía de gases | |
1,96 in | |
Jeringa para muestreador automático | |
Unidad | |
Cono | |
Fijo |
26 G | |
0,11 mm | |
0,47 mm | |
2 pulg | |
50 mm | |
10F-C/T-GT-5/0.47C | |
10 μl | |
CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL |