Learn More
SGE™ ConnecTite™ Liners for Thermo Scientific™ GC
Designed for use with Thermo Scientific TRACE™ and FOCUS™ GCs
Marca:  SGE 092334
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15239023
  • 376.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • En esta serie hay artículos para cubrir todas las aplicaciones posibles y la distintas marcas/modelos de instrumental más conocidas
  • Los artículos de esta sería cubre son aptos para las técnicas de vaporización y de inyección fría en columna
  • Los revestimientos de entrada garantizan que la muestra se transfiera sin pérdidas desde la jeringa a la columna
  • 8 mm de DE, 5 mm de DI; 105 mm de longitud
Especificaciones
Especificaciones
Revestimiento estándar Connectite
10,5 cm
0,8 cm
5/paq.
0,5 cm
Sistemas de GC Trace y Focus Thermo Scientific