Learn More
SGE™ ConnecTite™ Liners for Thermo Scientific™ GC
Designed for use with Thermo Scientific TRACE™ and FOCUS™ GCs
Marca:  SGE Analytical Science 09233601
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15289023
  • 109.00€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Connectite bottom hole liner
0.5cm
10.5cm
1/Pack
0.8cm
Thermo Scientific™ GC trace and focus
Videos