Learn More
SGE™ ConnecTite™ Liners for Shimadzu™ GC
Designed for use with Shimadzu 2010™ GC
Marca:  SGE™ 09232901
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15289013
  • 86.45€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Range covers all applications and all popular instrument makes/ models
  • Range covers vaporizing and cool on-column injection techniques
  • Inlet liners ensure complete transfer of sample from syringe to the column without loss
  • 5mm OD, 3.4mm ID; 95mm length
Especificaciones
Especificaciones
Connectite standard liner
0.34cm
9.5cm
1/Pack
0.5cm
Shimadzu™ 2010
Videos