Learn More
SGE™ ConnecTite™ Liners for PerkinElmer™ GC
Designed for PerkinElmer AutoSystem™ and Clarus 500™ GCs
Marca:  SGE™ 09234601
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15289033
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Descripción
Descripción
  • Range covers all applications and all popular instrument makes/ models
  • Range covers vaporizing and cool on-column injection techniques
  • Inlet liners ensure complete transfer of sample from syringe to the column without loss
  • 6.2mm OD, 4mm ID; 92mm length
Especificación
Especificación
Connectite bottom hole liner
0.4 cm
9.2 cm
1/Pk.
0.62 cm
Perkin Elmer Autosystem, Clarus 500
Videos