Learn More
SGE™ ConnecTite™ Liners for Agilent™ GC
Designed for Agilent 7890, 6890, 6850, HP4890, 5890
Marca:  SGE™ 092324
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15249013
  • 368.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • En esta serie hay artículos para cubrir todas las aplicaciones posibles y la distintas marcas/modelos de instrumental más conocidas
  • Los artículos de esta sería cubre son aptos para las técnicas de vaporización y de inyección fría en columna
  • Los revestimientos de entrada garantizan que la muestra se transfiera sin pérdidas desde la jeringa a la columna
  • 6,3 mm de DE, 4 mm de DI; 78,5 mm de longitud
Especificaciones
Especificaciones
Estándar
5/paq.
0,4 cm
Autosystem Perkin Elmer y Clarus 500
Revestimiento estándar Connectite
7,85 cm
0,63 cm