Learn More
Trajan™ BPX Volatiles Column
SGE BPX Volatiles Column is a polar phase designed for EPA volatile organics analysis
Marca: Trajan™ 054982
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Fase polar
- Análisis de compuestos orgánicos de la EPA (EPA 624, 502.2, SW-846, 8240/8260)
- Ideal para análisis medioambientales, de compuestos orgánicos volátiles y de alcohol
Especificaciones
0,32 mm | |
Cianopropilfenilopolisiloxano | |
Análisis ambiental, Análisis de compuestos orgánicos volátiles, Análisis de alcohol | |
1,8 μm | |
BPX-Volatiles | |
Sílice fundido |
G43 | |
300 °C | |
0 °C a 290/300 °C | |
30 m | |
Polar |