Learn More
Trajan™ Jeringas para muestreador automático
Sustituya jeringas para Agilent™ Technologies, Varian™, Perkin Elmer™, Shimadzu™, Carlo Erba™, Fisons™, CTC/Leap™, Hitachi™ y mucho más
Marca: Trajan™ 002992
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Sustituya las jeringas para Agilent™ Technologies, Varian™, Perkin Elmer™, Shimadzu™, Carlo Erba™, Fisons™, CTC/Leap™, Hitachi™ y mucho más
Las agujas de jeringa son de punta cónica a menos que se indique lo contrario.
Información de órdenes
Hay disponibles jeringas adicionales para otros muestreadores automáticos, de los fabricantes aquí indicados, además de jeringas para instrumentos Unicam™, Waters™ y Siemens™. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante de servicio al cliente de Fisher Scientific.
Especificaciones
26 G | |
0,47 mm | |
3,15 in | |
80 mm | |
10F-C/T-8/0.47C | |
10 μl | |
Carlo Erba, Fisons, Leap, CTC ASD200 y AS80, y triPlus |
0,01 in | |
Cromatografía de gases | |
3,14 in | |
Jeringa para muestreador automático | |
Unidad | |
Cono | |
Fijo |