Learn More
Trajan™ Jeringas para muestreador automático
Sustituya jeringas para Agilent™ Technologies, Varian™, Perkin Elmer™, Shimadzu™, Carlo Erba™, Fisons™, CTC/Leap™, Hitachi™ y mucho más
Marca:  Trajan™ 000445
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10452561
  • 150.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sustituya las jeringas para Agilent™ Technologies, Varian™, Perkin Elmer™, Shimadzu™, Carlo Erba™, Fisons™, CTC/Leap™, Hitachi™ y mucho más
Las agujas de jeringa son de punta cónica a menos que se indique lo contrario.
Información de órdenes
Hay disponibles jeringas adicionales para otros muestreadores automáticos, de los fabricantes aquí indicados, además de jeringas para instrumentos Unicam™, Waters™ y Siemens™. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante de servicio al cliente de Fisher Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
23 G
0,47 mm
1,65 in
42 mm
0.5BR-S-0.63C
0,5 μl
Cono
Extraíble
0,01 in
Cromatografía de gases
1,6 in
Jeringa para muestreador automático
Unidad
42 mm
Shimadzu AOC 14, 17, 20 y 20i GCs
Certificados
Ver productos accesorios