Learn More
SGE™ Jeringas para muestreador automático de aguja fija con punta cónica de 42 mm
Incorporan la tecnología de jeringas Diamond que ofrece niveles considerablemente mejorados de durabilidad, claridad y exactitud. Las jeringas para muestreadores automáticos SGE de aguja fija con punta cónica de 42 mm se han diseñado específicamente para el uso en muestreadores automáticos Agilent.
Marca:  SGE™ 002838
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10402561
  • 437.00€ / paquete de 6
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Resistencia a disolventes mejorada
  • Amplio intervalo de temperatura
  • Mayor fluidez de funcionamiento
  • Jeringas codificadas por colores por volumen
  • Gama de opciones de calibre y longitud
Especificaciones
Especificaciones
No estanco a los gases
0,63 mm
1,65 in
Jeringa para muestreador automático
6 paq.
Cono
Fijo
23 G
Cromatografía de gases
42 mm
Pack de 6 10FX-AG-0.63
10 μl
Muestreadores automáticos Agilent GC 7693 A, 7673, 7683 y 6850 ALS