Learn More
SGE™ Autosampler Syringes with 42mm Cone Tip Removable Needle
Incorporate Diamond Syringe Technology offering significantly improved levels of durability, clarity and accuracy. SGE Autosampler Syringes with 42mm Cone Tip Removable Needle are designed specifically for use on Agilent autosamplers.
Marca: SGE™ 004665
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Resistencia a disolventes mejorada
- Amplio intervalo de temperatura
- Mayor fluidez de funcionamiento
- Jeringas codificadas por colores por volumen
- Gama de opciones de calibre y longitud
Especificaciones
No estanco a los gases | |
0,63 mm | |
42 mm | |
50R-AG-0.63C | |
Cono | |
Extraíble |
23 G | |
Cromatografía de gases | |
Jeringa para muestreador automático | |
50 μl | |
Muestreadores automáticos Agilent GC 7693 A, 7673, 7683 y 6850 ALS |