Learn More
SGE™ Empalmes de reducción de grafito al 15 %/Vespel™ al 85 %
Mechanically robust for long lifetimes
Marca:  SGE™ 0726673
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15298893
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
Mecánicamente resistente para una larga vida útil
  • Forma una fuerte sujeción con la columna capilar
  • Temperatura máxima: 300 °C (572 °F)
  • Se debe volver a apretar después de los ciclos de temperatura iniciales
  • No se puede reutilizar
  • Preacondicionado bajo nitrógeno para un rendimiento de bajo sangrado
Especificaciones
Especificaciones
0,37 in
GC
15 % grafito/85 % vespel
Empalme de reducción
0,23 in
0,95 cm
0,74 cm
0,6 cm