missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SFRS2IP Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Especificaciones

Antígeno SFRS2IP
Concentración 0.53 mg/mL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16825995
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
28098-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16815995
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
28098-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Plays a role in pre-mRNA alternative splicing by regulating spliceosome assembly.
Especificaciones

Especificaciones

SFRS2IP
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
Q99590
9169
SFRS2IP Fusion Protein Ag24381
Primary
-20°C
SCAF11
0.53 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
CASP11, CTD associated SR protein 11, NY-REN-40, SC35 interacting protein 1, SCAF11, SFRS2IP, SIP1, SRRP129, SRSF2 interacting protein, SRSF2IP
SCAF11
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications