Learn More
SFRS2IP Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 28098-1-AP-150UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16815995
  • 399.00€ / 150 microlitros
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Plays a role in pre-mRNA alternative splicing by regulating spliceosome assembly.
Especificaciones
Especificaciones
SFRS2IP
Polyclonal
Unconjugated
SCAF11
CASP11, CTD associated SR protein 11, NY-REN-40, SC35 interacting protein 1, SCAF11, SFRS2IP, SIP1, SRRP129, SRSF2 interacting protein, SRSF2IP
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
9169
-20°C
Liquid
Western Blot
0.53 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q99590
SCAF11
SFRS2IP Fusion Protein Ag24381
150 μL