Learn More
Seward™ Gradillas para bolsas Stomacher™
Ayudan a organizar las bolsas de muestras
Marca: Seward™ BA6090
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Help to organize sample bags
- Construcción de polímero de plástico de alta calidad
- Proporciona un almacenamiento perfecto para la manipulación de muestras de bolsas Stomacher para un entorno de trabajo más limpio y productivo
- Perfectas para cargar bolsas con cierre con un enriquecimiento previo en la incubadora
- Fácil desmontaje y limpieza con la mayoría de los desinfectantes de laboratorio (no esterilizables en autoclave)
Especificaciones
Gradilla para bolsas | |
No esterilizable en autoclave | |
Bolsas (10) | |
No estéril | |
Stomacher 80Biomaster | |
1 | |
11cm |
Gradilla para bolsas de muestras (10 puestos) | |
Transparente | |
Polímero plástico de alta calidad | |
Para preparar, almacenar y transportar muestras en la preparación de muestras microbiológicas | |
1 | |
30 cm x 11 cm x 12 cm | |
0,9kg |