Learn More
Mettler Toledo™ SevenGo Duo™ Pro pH/Ion/Conductivity Multi Parameter Meters
Portable instruments for pH, conducitivity, ion and dissolved oxygen determination
Marca:  Mettler Toledo™ 51302623
Detalles adicionales : Peso : 3.30000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10430855
  • 2770.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los instrumentos son adecuados para mediciones móviles tanto en el campo como en el entorno de producción. El medidor de pH/mV/conductividad SG23 SevenGo Duo™ es el más adecuado para realizar mediciones rutinarias paralelas en modo de canal doble. Además, también ofrece Intelligent Sensor Management (ISM™). Los instrumentos SG78 y SG68 SevenGo Duo Pro™ permiten la determinación y la visualización simultáneas de dos parámetros electroquímicos con la máxima precisión posible. Tienen las mismas funciones GLP completas que sus homólogos de SevenGo Pro™. Además, los instrumentos SevenGo Duo pro™ tienen funciones de seguridad adicionales, como la Intelligent Sensor Management (Gestión de sensor inteligente) (ISM ™), el inicio de sesión de dispositivo protegido por PIN y la configuración del sistema protegido por PIN.
  • Instrumentos portátiles para la determinación de pH, conductividad, iones y oxígeno disuelto
  • Instrumentos sólidos e impermeables de canal único y doble para su uso en las condiciones más exigentes
  • Ergonomía única y funcionamiento extremadamente sencillo
Especificaciones
Especificaciones
± 0,5 %
5
De 0,01 μS/cm a 1000 mS/cm
De 0,01 a 100,00 Mohm.cm
De 0,1 mg/l a 600 g/l
Adecuado para mediciones móviles tanto en el campo como en el entorno de producción
SG78-FK5
-1999 - 1999 mV
1,5 V
IP 67
Desde -2 hasta 20
De 0 a 80 psu
De –5 a 130 °C (pH ATC); de –30 a 130 °C (MTC)
Kit de campo con InLab Expert Pro-ISM, InLab738-ISM (con IP67, cable de 5 m) y uGo
Kit de campo
Certificados
Ver productos accesorios