Learn More
Binder™ Serie MKFT Cámaras de clima variable
La cámara de simulación ambiental BINDER de la serie MKFT es especialista en el cambio climático dinámico entre -70 °C y 180 °C. Gracias a sus amplias reservas de potencia y a su velocidad de refrigeración, es un producto de alta calidad para ensayos climáticos normalizados complejos.
Marca:  Binder™ 9020-0211
Detalles adicionales : Peso : 330.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15910322
  • 31434.00€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Rango de temperatura: desde -70 °C hasta 180 °C
  • Rango de humedad: desde 10 % hasta 98 % h.r.
  • Depósito de reserva de agua integrado 20 L
  • 4 contactos de conmutación sin voltaje
  • Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
  • Protección contra rocío programable para las muestras
  • Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real
  • Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB
  • Ventana de visión calefactada con iluminación interior por LED
  • Control de humedad con sensor de humedad capacitivo y sistema de humidificación por vapor
  • BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition
  • Sistema de autodiagnóstico con alarma óptica y acústica
  • Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica
  • Puerto de acceso con tapón de silicona de 50 mm, izquierda
  • 4 ruedas, dos con freno de estacionamiento
  • Interfaz de ordenador: Ethernet
  • Toma de enchufe de 230 V en el mando derecho
  • Función de rampa ajustable
  • Grabador de gráficos integrado
  • Reloj a tiempo real
  • Calentamiento de la puerta
  • Mensaje de alarma en caso de escasez de agua en el depósito de agua fresca
  • Rejilla de acero inoxidable
  • Seguro contra roturas de mangueras, incluye alimentación y drenaje de agua hasta 1 m de altura
  • Interior de acero inoxidable
  • Refrigerante sin CFC R-404A y R-23
  • Refrigeración mediante máquina de refrigeración por compresión en cascada
Especificación
Especificación
115L
50Hz
5.5kW
TFT Touch
600 x 480 x 400mm
MKFT115-400V
400V
16A
330kg
−70 to 180°C
600 x 480 x 400mm
Videos