Learn More
BINDER™ Serie KBF Cámaras de clima constante con rango ampliado de humedad/temperatura
La BINDER KBF se encarga de mantener totalmente constantes las condiciones de prueba en toda la cámara. Algunas de las principales ventajas de esta cámara son el poco espacio que ocupa y su gran flexibilidad en términos de suministro de agua. Una especialista para los ensayos de estrés.
Marca: BINDER™ 9020-0320
Descripción
The Constant climate chambers in the KBF series operate within a temperature range of between 0 °C and 70 °C, and a humidity range of between 10% RH and 80% RH.
- Intervalo de temperatura: de 0 °C a + +70 °C
- Rango de humedad: del 10 % al 80 % de humedad relativa
- Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
- Regulación de humedad con sensor capacitivo de humedad y humidificación de vapor
- Controlador con pantalla táctil intuitiva y con programación de segmento de tiempo y en tiempo real
- Edición básica del software de multigestión APT-COM™ BINDER
- Registrador de datos interno, los valores medidos se pueden leer en formato abierto a través de USB
- Prueba automática de la unidad para un análisis de estado completo
- Puerta interior de sellado hermético fabricada con vidrio de seguridad (ESG)
- Evita la corrosión del vidrio por un revestimiento ATEMPORAL especial
- Cámara interna de acero inoxidable
- 2 gradillas de acero inoxidable
- Orificio de acceso con tapón de silicona, 30 mm, izquierdo
- 4 ruedas estables, dos con frenos, a partir de 240 litros
- Dispositivo de seguridad de temperatura independiente de clase 3.1 (DIN 12880) con alarma de temperatura visual y sonora
- Interfaz de ordenador: Puerto Ethernet
- Calentamiento de puerta
Especificaciones
3.6 cu. ft. | |
30 kg | |
102 l | |
Sin iluminación | |
2 estándar/5 máx. | |
Del 10 al 80 % | |
Cámaras de clima constante | |
KBF115-230 V | |
905 x 705 x 1060 mm | |
200 V | |
16 A |
66.1 lb. | |
KBF115-230 V, estándar, serie KBF: cámaras climáticas constantes con gran intervalo de temperatura/humedad, 102 l, 230 V 1 ∼ 50-60 Hz | |
Acero inoxidable | |
Acero inoxidable | |
CEE | |
De 0 °C a 70 °C | |
TFT táctil | |
600 x 351 x 483 mm | |
128 kg | |
2 kW | |
50/60 Hz |