Learn More
BINDER™ Serie UF V Ultracongeladores
El ultracongelador de BINDER proporciona un almacenamiento seguro de muestras a -80 °C. Combina un extraordinario respeto por el medio ambiente con un bajo consumo energético, un cómodo manejo y un concepto de seguridad individual.
15435.00€ - 19955.00€
Especificaciones
Tipo | Ultracongeladore |
---|---|
Intervalo de temperatura | -40°C a -86°C |
Modelo de puerta | Foamed |
No. of Doors | 1 |
Material de la cabina | Anti-corrosion Steel |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Modelo | Línea de productos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Modelo | Línea de productos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15901102
|
BINDER™
9020-0347 |
477 L | UFV500-230 V | Estándar |
16175.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-04-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17813075
|
BINDER™
9020-0453 |
382 L | UFV350-230V | Estándar |
15435.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16444479
|
BINDER™
9020-0349 |
477 L | UFV500-230V-W | Refrigerado por agua |
18310.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15983042
|
BINDER™
9020-0348 |
700 L | UFV700-230 V | Estándar |
17815.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16454479
|
BINDER™
9020-0350 |
700 L | UFV700-230V-W | Refrigerado por agua |
19955.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
- Rango de regulación de temperatura: de -86 °C a -40 °C
- El menor consumo energético de su clase
- Potente máquina de refrigeración por compresión en cascada
- Refrigerantes ecológicos R-290 y R-170
- Eficiente aislamiento térmico mediante planchas aislantes por vacío
- Nuevo concepto de junta de puerta que reduce la formación de hielo
- Palanca de cierre de puerta ergonómica
- Interior íntegramente de acero inoxidable
- Puertas interiores desmontables de acero inoxidable
- 3 baldas de posicionamiento flexible de acero inoxidable
- Refrigeración por agua (en función del modelo)
- Contacto de alarma sin voltaje para el sistema de alarma doméstico
- Interfaz Ethernet
- Indicador de tiempo transcurrido
- 2 pasamuros de Ø 28 mm, parte trasera
Especificaciones
Ultracongeladore | |
Foamed | |
Anti-corrosion Steel | |
La combinación de paneles aislantes al vacío (tecnología V) y espuma de poliuretano sin CFC | |
LCD | |
NEMA 5-15 P | |
50 Hz | |
Bottom-mounted | |
12 |
-40°C a -86°C | |
1 | |
Acero inoxidable | |
3 | |
Sistemas de alarma integrados | |
230 V | |
1,6 kW | |
Étape 1 : R290, Étape 2 : R170 |