Learn More
BINDER™ Serie CB - Incubadoras de CO₂ con esterilización por aire caliente y sensor de CO₂ con esterilización térmica
La serie CB es idónea para todas las aplicaciones de incubación delicadas y garantiza el mejor crecimiento celular. Además, gracias a su amplio abanico de opciones y accesorios, las incubadoras de BINDER también permiten realizar cultivos complejos o ambientes de crecimiento individuales bajo condiciones hipóxidas.
7604.00€ - 13953.00€
Especificaciones
Voltaje 240V
Frecuencia 50/60Hz
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Capacidad (métrico) N.° de estantes Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) N.° de estantes Precio Cantidad y disponibilidad  
15672196 Ver documentos BINDER™
9040-0104
53L 2 est./2 máx. 7604.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 16-07-2020
Añadir a la cesta
15602196 Ver documentos BINDER™
9040-0090
53L 1 est./3 máx. 9666.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 16-07-2020
Añadir a la cesta
15692196 Ver documentos BINDER™
9040-0108
210L 3 est./3 máx. 13346.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 16-07-2020
Añadir a la cesta
16227551 Ver documentos BINDER™
9040-0133
170 L 3 std./6 max. 10450.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 14-07-2020
Añadir a la cesta
15642196 Ver documentos BINDER™
9040-0098
210L 3 est./8 máx. 13953.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 16-07-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Rango de temperatura: desde 4 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 60 °C
  • Rango de humedad: de 90 hasta 95 % h.r.
  • Rango de regulación de CO₂: 0-20 % vol. CO₂
  • Rango de regulación de O₂: 0,2-20 % vol. O₂ para variantes del modelo con regulación de O₂
  • Rango de regulación de O₂ alternativo: 10-95 % vol. O₂, opción para variantes del modelo con regulación de O₂
  • Rango de regulación de la humedad: 50-95 % h.r. para variantes del modelo con humidificación activa
  • Concepto anticontaminación probado con esterilización por aire caliente a 180 °C
  • Sensor de CO₂ esterilizable por aire caliente con tecnología de infrarrojos
  • Tobera de mezcla de gas de CO₂ con efecto Venturi
  • Controlador de pantalla táctil de manejo intuitivo
  • Registro interno de datos de medición e interfaz USB legible con formato abierto
  • Sistema de humidificación optimizado de doble bandeja con protección antirrocío
  • Capacidad interior ampliada a 170 litros ocupando el mismo espacio (en comparación con el modelo anterior)
  • Altura de apilado de solo 1,80 m para un buen manejo del equipo superior
  • Sistema de autodiagnóstico Fail Safe CO₂ para proteger el pH de los cultivos celulares
  • Sistema DuoDoor™: puerta exterior y puerta de cristal con apertura en un solo movimiento
  • Manilla de puerta con llave
  • Interfaz de ordenador: Ethernet
  • Contacto de alarma sin voltaje
  • Puerta interior estanca de vidrio de seguridad (ESG)
  • 3 bandejas perforadas de acero inoxidable
  • Equipos apilables mediante adaptador de apilado
Especificaciones
Especificaciones
240V
50/60Hz