Learn More
Binder™ Serie CB Incubadores de CO2
La serie CB de BINDER es idónea para todas las aplicaciones de incubación delicadas y garantiza el mejor crecimiento celular. Además, gracias a su amplio abanico de opciones y accesorios, las incubadoras de BINDER también permiten realizar cultivos complejos o ambientes de crecimiento individuales bajo condiciones hipóxidas.
8950.00€ - 10950.00€
Especificaciones
Amperaje 10 A
Capacidad (métrico) 170 l
Dimensiones interiores (longitud x anchura x altura) 560 × 600 × 505 mm
Frecuencia 50/60 Hz
Peso (métrico) 95 kg
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
15964302 Ver documentos Binder™
9040-0132
With O2 control 10950.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
15993210 Ver documentos Binder™
9040-0131
Estándar 8950.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Rango de temperatura: desde 4 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 60 °C
  • Rango de humedad: de 90 hasta 95 % h.r.
  • Rango de regulación de CO₂: 0-20 % vol. CO₂
  • Rango de regulación de O₂: 0,2-20 % vol. O₂ para variantes del modelo con regulación de O₂
  • Rango de regulación de O₂ alternativo: 10-95 % vol. O₂, opción para variantes del modelo con regulación de O₂
  • Concepto anticontaminación probado con esterilización por aire caliente a 180 °C
  • Sensor de CO₂ esterilizable por aire caliente con tecnología de infrarrojos
  • Tobera de mezcla de gas de CO₂ con efecto Venturi
  • Controlador de pantalla táctil de manejo intuitivo
  • Registro interno de datos de medición e interfaz USB legible con formato abierto
  • Sistema de humidificación optimizado de doble bandeja con protección antirrocío
  • Capacidad interior ampliada a 170 litros ocupando el mismo espacio (en comparación con el modelo anterior)
  • Altura de apilado de solo 1,80 m para un buen manejo del equipo superior
  • Sistema de autodiagnóstico Fail Safe CO₂ para proteger el pH de los cultivos celulares
  • Sistema DuoDoor™: puerta exterior y puerta de cristal con apertura en un solo movimiento
  • Manilla de puerta con llave
  • Interfaz de ordenador: Ethernet
  • Contacto de alarma sin voltaje
  • Puerta interior estanca de vidrio de seguridad (ESG)
  • Bandejas perforadas de acero inoxidable
  • Equipos apilables mediante adaptador de apilado
Especificaciones
Especificaciones
10 A
560 × 600 × 505 mm
95 kg
200/240 V
170 l
50/60 Hz
4° por encima de la temperatura ambiente hasta 60 °C
1.4 kw