Learn More
Kautex™ Bidón industrial de la serie 353, HDPE
Para su uso con: Almacenamiento, envasado, transporte; color: Natural
Marca:  Kautex™ 2000080289
Detalles adicionales : Peso : 3.00000kg
Código de producto. 15921441
  • 96.40€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricadas con HDPE
  • Con la aprobación de las Naciones Unidas para el modelo de 25 l
  • Puede usarse para casi cualquier propósito
  • Las aplicaciones incluyen almacenamiento, envasado y transporte
  • Disponible en color azul o natural
  • Amplia gama de accesorios de tapones disponibles
Especificaciones
Especificaciones
Bidón
34,5 mm
230 x 190 mm
Almacenamiento, envasado, transporte
10/paquete
Natural
2 gal
8 L
Polietileno de alta densidad (HPDE)
270 mm
Rectangulares