Learn More
Robu™ Placas filtrantes de porosidad de la serie 15 0
Marca:  Robu™ 15800
Detalles adicionales : Peso : 0.24220kg
Código de producto. 16832796
  • 128.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Especificaciones
1Pack.
Placa de filtro
6 mm
80 mm