Learn More
Cytiva Partículas magnéticas recubiertas de neutravidina SpeedBeads™, 1 um, 1 % de sólidos, azida sódica al 0,05 %
Captura de sondas biotiniladas Su estructura similar a la de la coliflor otorga a las partículas magnéticas de neutravidina una alta capacidad de unión. Las partículas magnéticas de neutravidina SpeedBeads combinan una cinética de reacción rápida y una baja unión no específica para aumentar el rendimiento y la precisión en aplicaciones de inmunoensayo y biología molecular.
Marca:  Cytiva 78152104010150
892.05 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21653" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.20420kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11528692
  • 939.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Las partículas magnéticas de neutravidina presentan una alta afinidad de unión a ligandos biotinilados como proteínas, ácidos nucleicos y péptidos. Responden rápidamente a un campo magnético para acortar los tiempos de ensayo, mejorar la precisión y moverse más rápido a través de soluciones viscosas.
  • Disponibles en una gama de uniones a la biotina de 3 500-4 500 pmol/mg.
Especificaciones
Especificaciones
1 % de sólidos (10 mg/ml)
Inmunoensayos, Construcción de bibliotecas de ADNc, Captura de objetivos biotinilados como oligos, anticuerpos, antígenos, otras proteínas y moléculas pequeñas
5 mL
De 2 °C a 8 °C
Azida sódica al 0,05 %
1 μm