Learn More
Velp Scientifica™ Extractor de disolvente semiautomático de la serie SER 148
Funciona de acuerdo con la técnica Randall para determinar el contenido de productos solubles. El extractor de disolvente semiautomático de la serie SER 148 de Velp Scientifica™ se puede utilizar para separar una sustancia de muestras sólidas y semisólidas mediante inmersión, lavado y recuperación de disolventes.
Marca:  Velp Scientifica™ F30300240
Detalles adicionales : Peso : 30.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10787708
  • 7260.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Supera al extractor Soxhlet normal
  • Hasta 5 veces más rápido que el Soxhlet tradicional (disolvente caliente frente a disolvente frío)
  • Bajo consumo de disolvente (hasta 75 %)
  • Coste reducido por análisis
  • Variedad y conveniencia
  • Seleccione entre los 29 programas vacíos a bordo
  • Hay dos modelos disponibles para igualar la carga de muestras
  • SER 148/3, sistema de extracción con disolventes de 3 posiciones
  • SER 148/6, sistema de extracción con disolventes de 6 posiciones
Especificaciones
Especificaciones
Extractor de disolventes
3 posiciones, 500 W
1 unidad
480 mm
30 kg
De 30 a 100 ml
Acero inoxidable
620 mm
480 mm
Certificados
Ver productos accesorios