Learn More
Fisherbrand™ Septum for 10-425 screw thread cap
Most septa are laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 6.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10422614
  • 42.20€ / paquete de 1000
Fecha de envío estimada
del proveedor 01-02-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Septa
Especificación
Especificación
Septa
0.25mm
10 mm
1000
White
PTFE Virginal
Videos