Learn More
Macherey-Nagel™ 19 tapones de polietileno Septa N
Proteja material importante con los mejores septos. Tapones de polietileno Macherey-Nagel™ Septa N 19 para tapones N 20.
24.50€ - 27.50€
Especificaciones
Septo Septa N 19
Cantidad 100/Paq.
Grosor (métrico) 1,3 mm
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Material Color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Material Color Precio Cantidad y disponibilidad  
10242983
Ver documentos Detalles de la promoción
Macherey-Nagel™
70269
Polietileno, butilo, PTFE, Butyl, PTFE Beige, Gris
27.50€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10203980
Ver documentos Detalles de la promoción
Macherey-Nagel™
702904
Tapón de polietileno, caucho natural/TEF, Natural Rubber, TEF Rojo-naranja
24.50€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Septa N 19 for PE caps N 20
  • Used as washer bottle closures or interim closures
  • Packs of 100 closures each
Especificaciones
Especificaciones
Septa N 19
100/Paq.
1,3 mm