Learn More
Macherey-Nagel™ 19 tapones de polietileno Septa N
Proteja material importante con los mejores septos. Tapones de polietileno Macherey-Nagel™ Septa N 19 para tapones N 20.
Marca: Macherey-Nagel™ 702904
Detalles adicionales : Peso : 0.06300kg
Descripción
- Septos N 19 para tapones de PE N 20
- Se utilizan como tapones de frascos de lavado o tapones provisionales
- Paquetes de 100 tapones cada uno
Especificaciones
Rojo-naranja | |
Septa N 19 | |
1,3 mm |
Tapón de polietileno, caucho natural/TEF, Natural Rubber, TEF | |
100/Paq. |