Learn More
Applied Biosystems™ Septa for 384-Well Plates, for 3500/SeqStudio™ Flex
Product Code. 15819856 Shop All Applied Biosystems Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
20 each
Unit Size:
Each
Product Code. Quantity Unit Size
15819856 20 each Each
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15819856 Fornitore Applied Biosystems™ N. del fornitore 4412520
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
These septa for 384-well plates are for use with Applied Biosystems 3500 and SeqStudio Flex Series Genetic Analyzers.
These septa for 384-well plates are for use with Applied Biosystems 3500 and SeqStudio Flex series genetic analyzers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantity 20 each
Format 384-well Plate
For Use With (Equipment) 3500 Series Genetic Analyzers, SeqStudio Flex Series Genetic Analyzers
Product Type Septa Plate
Shipping Condition Room Temperature
Content And Storage This product contains 20 septa.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.