Learn More
Applied Biosystems™ Septos para tubos de muestras de 0,5 ml (para el analizador genético 310)
Estas son cubiertas de septos para tubos de muestras de 0,5 ml, para su uso con el analizador genético 310.
Marca:  Applied Biosystems™ 401956
Detalles adicionales : Peso : 0.29480kg
Código de producto. 15819726
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Cada envase contiene 500 septos.
Secuenciación
500 unidad
Tubo desechable, tubo cónico, tubo de ensayo
Analizador genético 310
Septos
Temperatura ambiente
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Para uso exclusivo en investigación