Learn More
Ansell™ Guantes de peso ligero de poliuretano negro HyFlex™ serie 48-101
Diseñados para aplicaciones ligeras que requieren buenos niveles de comodidad y resistencia a la abrasión.
27.25€
Especificaciones
Material del respaldo Poliuretano
Certificaciones/conformidad Norma de CATEGORÍA II EN 388 : 4131
Cuff Material Nailon
Guantes con puño de color Black
Estilo de puño de los guantes Puños herméticos
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca TamañoTamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca TamañoTamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
12630922 Ver documentos Ansell™
48101110
11 27.25€
12 pares
Disponible descuento por volumen Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
16-10-2019
Añadir a la cesta
12640922 Ver documentos Ansell™
48101060
6 27.25€
12 pares
Disponible descuento por volumen Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
12650922 Ver documentos Ansell™
48101070
7 27.25€
12 pares
Disponible descuento por volumen Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
12660922 Ver documentos Ansell™
48101080
8 27.25€
12 pares
Disponible descuento por volumen Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
12670922 Ver documentos Ansell™
48101090
9 27.25€
12 pares
Disponible descuento por volumen Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
16-10-2019
Añadir a la cesta
12620922 Ver documentos Ansell™
48101100
10 27.25€
12 pares
Disponible descuento por volumen Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Guantes industriales
  • Resistencia a la abrasión para prolongar la vida útil
  • El revestimiento y recubrimiento finos ofrecen una gran flexibilidad y destreza
  • Sensilite 48-100 ofrece una sensibilidad táctil extrema cuando la precisión es importante
  • Comodidad y protección para aplicaciones ligeras
  • Ofrece manipulación precisa de objetos pequeños en entornos de trabajo secos o ligeramente grasientos
  • Proporciona mayor seguridad, destreza y durabilidad
Aplicaciones:
  • Montaje y desmontaje de equipos
  • Montaje de chasis, corte de cuerpos
  • Reparación y mantenimiento de equipos
  • Carga y descarga de cajas o piezas ásperas
  • Recogida de piezas y accesorios
  • Asistencia y mantenimiento de la línea de producción
Especificaciones
Especificaciones
Poliuretano
Nailon
Puños herméticos
Palma recubierta
12 par
48-101
Norma de CATEGORÍA II EN 388 : 4131
Black
Nailon
Guantes de peso ligero
Resistencia a la abrasión