Learn More
Ansell Guantes de nailon con revestimiento de poliuretano HyFlex™ 48-101 sin costuras
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Descripción
- Diseñados para aplicaciones de uso ligero que requieren comodidad y resistencia a la abrasión
- El revestimiento de poliuretano mejora el agarre en aplicaciones de aceite seco o ligero
- Diseño de una sola pieza para evitar la irritación
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI | ANSI 3 |
Área revestida | Palm |
Coating Material | Poliuretano |
Color | Negro |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Hand | Específico |
Material | Nailon |
Tipo de producto | Guantes de punto sin costuras |
Tamaño | 8 |
Para utilizar con (aplicación) | Montaje, inspección y envasado |