Learn More
Ansell™ Guantes de peso ligero de poliuretano blanco Sensilite™ serie 48-100
Diseñados para aplicaciones ligeras que requieren buenos niveles de comodidad y resistencia a la abrasión.
Marca: Ansell™ 48100110
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Guantes industriales
- Resistencia a la abrasión para prolongar la vida útil
- El revestimiento y recubrimiento finos ofrecen una gran flexibilidad y destreza
- Sensilite 48-100 ofrece una sensibilidad táctil extrema cuando la precisión es importante
- Color blanco para garantizar la calidad del proceso y evitar la contaminación cruzada
- Comodidad y protección para aplicaciones ligeras
- Ofrece manipulación precisa de objetos pequeños en entornos de trabajo secos o ligeramente grasientos
- Proporciona mayor seguridad, destreza y durabilidad
Aplicaciones:
- Montaje y desmontaje de equipos
- Montaje de chasis, corte de cuerpos
- Reparación y mantenimiento de equipos
- Carga y descarga de cajas o piezas ásperas
- Recogida de piezas y accesorios
- Asistencia y mantenimiento de la línea de producción
Especificaciones
Poliuretano | |
Nailon | |
Guantes de peso ligero | |
48-100 | |
Nailon | |
12 par | |
48-100 |
Norma de CATEGORÍA II EN 388 : 4131 | |
Poliuretano | |
11 | |
Tejido | |
Palma recubierta | |
Resistencia a la abrasión |