Learn More
Semperit™ Guantes quirúrgicos de látex Sempermed Supreme™
Catalog Number p-8002743
Click to view available options
Tamaño:
8.5
Utilice los guantes quirúrgicos de látex de caucho natural Sempermed Supreme™ para cubrir necesidades quirúrgicas. Cuentan con las siguientes certificaciones: EN 1041, EN 980, EN 455/3, ISO 15223.
  • Estéril
  • Blanco natural
  • Sin talco
  • Estilo de puño enrollado
  • Desechables
Certificaciones/conformidad EN 1041, EN 980, EN 455/3, ISO 15223
Color Blanco
Desechables
Material Látex, caucho natural
En polvo Sin polvo
Tamaño 8.5
Esterilidad Estériles
Grosor (métrico) De 0.19 a 0.23 mm
Estilo de puño de los guantes Enrollado
Longitud (métrico) 285 mm