Learn More
SemperIt™ Guantes de protección de nitrilo Semperguard™ Xpert
Catalog Number 10305312
Click to view available options
Medium (7-8)
Provides excellent chemical resistance to skin irritants. Semperit™ Semperguard™ Nitrile Xpert Protective Gloves offers higher elasticity than latex, higher puncture resistance, and outstanding resistance against oils and fats.
Guantes de nitrilo desechables azules, no estériles, Semperguard, EPI categoría III
Fabricados con una película de nitrilo de alta calidad en color azul claro, disponibles en versión ligeramente empolvada y sin polvo, ambas con superficie externa con textura para facilitar el agarre especialmente en condiciones húmedas. El nitrilo ofrece una elasticidad superior al látex, mayor resistencia a la perforación y una excepcional resistencia a grasas y aceites. Ambidiestros con puño enrollado, grosor de 0,25mm en la palma y un AQL de 1,5. Puño más largo en talla L y XL.
Certificaciones/conformidad CE Clase I, EN 420, EN 374, EN 455, EPI de categoría III
Color Azul
Desechables Sí
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Nitrilo
En polvo sin polvo
Tamaño M, 7, 8
Grosor (métrico) 0,20 mm
Estilo de puño de los guantes Enrollado
Tipo de empaquetado 100 x 10 cartons
Cantidad 1000/paq.
Resistencia a la tracción 14/14 MPa
Longitud (métrico) 240 mm