Learn More
Semperit™ Guantes sin talco de nitrilo Semperguard™ Xpert
Guantes de protección desechables de nitrilo, azul, sin látex, muy robustos. Los guantes sin talco Semperit™ Semperguard™ Nitrile Xpert proporcionan una excelente resistencia a sustancias que irritan la piel.
27.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE Clase I, EN 420, EN 374, EN 455, EPI de categoría III |
---|---|
Clasificación | Categoría III |
Descripción | Guantes sin talco de nitrilo SemperguardTM Xpert |
Color | Azul |
Desechables | Sí |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15593526
|
Semperit™
3000001627 |
Pequeño |
27.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15513536
|
Semperit™
3000001629 |
L |
27.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15503536
|
Semperit™
3000001628 |
M |
27.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 09-12-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15523536
|
Semperit™
3000001630 |
XL |
27.00€
paquete de 90 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Categoría III de PPE para riesgos complejos
- Excelente resistencia a sustancias que irritan la piel
- Adecuado para el contacto con alimentos
- Sin polvo
- Buena resistencia química
- Sin silicona añadida
Especificaciones
CE Clase I, EN 420, EN 374, EN 455, EPI de categoría III | |
Guantes sin talco de nitrilo SemperguardTM Xpert | |
Sí | |
Ambidiestro | |
Nitrilo | |
Guantes de exploración desechables | |
0,26 mm | |
Enrollado |
Categoría III | |
Azul | |
Parcialmente texturizado | |
Sí | |
sin polvo | |
No estéril | |
Guantes de un solo uso para aplicaciones farmacéuticas y de laboratorio | |
240 mm |