missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Semperit™ Guantes sin talco de nitrilo Semperguard™ Comfort

Guantes de protección desechables de nitrilo, azul, sin látex, de gran comodidad para el usuario

Marca:  Semperit™ 3000004107

Detalles adicionales : Peso : 0.24400kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15563546

  • 13.50€ / paquete de 100


Fecha de envío estimada
del proveedor 23-07-2019
Añadir a la cesta

Puede hacer un pedido máximo de la cantidad disponible en stock. Para más información, llame al servicio de atención al cliente en el 902 239 303.

Descripción

Descripción

  • Guante de protección conforme a CE de categoría III para riesgos complejos. Guante de examen de Clase I CE.
  • Formulación de nitrilo especial con resistencia optimizada a aceites y grasas, buena resistencia a desgarros
  • Excelente comodidad de uso
  • Probados y certificados según 1935/2004: aptos para el contacto con alimentos
  • El solucionador de problemas de un solo uso que protege las manos contra salpicaduras químicas y durante el procesamiento de alimentos grasos.
  • Sin ftalatos/suavizantes ni proteínas del látex alergénicas
  • Color azul de señal: aptos para zonas sometidas a las normas HACCP–
Especificaciones

Especificaciones

Con textura
Ambidiestro
(7-8), (7-8)
Sin polvo
240 mm
Enrollado
Mezcla de nitrilo
0.2mm
Blue
Videos
Documentos