Learn More
SemperIt™ Guantes sin polvo con revestimiento interno de látex Semperguard™
Manufactured from high quality soft latex film. Semperit™ Semperguard™ Latex Innercoated (IC) Powder-Free Gloves are available in lightly powdered and powder-free styles.
Marca: SemperIt™ 3000001293
Detalles adicionales : Peso : 0.68400kg
Descripción
Guantes de látex desechables, Semperguard, EPI categoría IIIFabricados con una película de látex suave de alta calidad y disponibles en versiones ligeramente empolvada y sin polvo.
Los guantes ligeramente empolvados presentan una superficie exterior microrrugosa, mientras que los guantes sin polvo presentan una superficie exterior con una textura especial para un mejor agarre, sobre todo en condiciones de humedad. Los guantes sin polvo tienen un revestimiento interior sintético. Ambidiestro con un puño enrollado, 0,34mm de espesor en la palma y un AQL de 1,5. Longitud 240mm
Especificaciones
CE Clase I, EN 420, EN 374, EN 455, EPI de categoría III | |
Natural | |
Ambidiestro | |
sin polvo | |
No estéril | |
Adecuado para el contacto con alimentos | |
90/paq. | |
240 mm |
Interior suave, exterior con textura | |
Sí | |
Caucho | |
XL | |
0,24 mm | |
Enrollado | |
18/14 MPa |