Learn More
SELPLG Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno SELPLG
Concentración 0.37 mg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16822405
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
23605-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
16812405
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
23605-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This gene encodes a glycoprotein that functions as a high affinity counter-receptor for the cell adhesion molecules P-, E- and L- selectin expressed on myeloid cells and stimulated T lymphocytes. As such, this protein plays a critical role in leukocyte trafficking during inflammation by tethering of leukocytes to activated platelets or endothelia expressing selectins. This protein requires two post-translational modifications, tyrosine sulfation and the addition of the sialyl Lewis x tetrasaccharide (sLex) to its O-linked glycans, for its high-affinity binding activity. Aberrant expression of this gene and polymorphisms in this gene are associated with defects in the innate and adaptive immune response. Alternate splicing results in multiple transcript variants.
Especificaciones
Especificaciones
SELPLG
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
Q14242
6404
SELPLG Fusion Protein Ag19394
Primary
-20°C
SELPLG
0.37 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
CD162, CLA, PSGL 1, PSGL1, selectin P ligand, SELPLG
SELPLG
IgG
Antigen Affinity Chromatography