Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster autolaminado
Utilice estas etiquetas para aplicaciones de laboratorio y sanitarias. Las etiquetas de poliéster autolaminadas Brady™ son imprimibles y ofrecen una excelente resistencia a la abrasión y a las manchas. Las etiquetas se adhieren a tubos y viales cónicos y de gran tamaño para una fácil identificación de las muestras.
Marca: Brady™ 800537
313.86 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.35460kg
Descripción
Utilice estas etiquetas para aplicaciones de laboratorio y sanitarias. Las etiquetas de poliéster autolaminadas Brady™ son imprimibles y ofrecen una excelente resistencia a la abrasión y a las manchas. Las etiquetas se adhieren a tubos y viales cónicos y de gran tamaño para una fácil identificación de las muestras.
- Para su uso con impresoras por transferencia térmica
- Etiquetas de poliéster autoluminado con adhesivo acrílico permanente
Especificaciones
Sin halógenos (DIN VDE 0472/apartados 815) | |
Acrílico, Permanente | |
Mate | |
Etiquetas | |
BP1244, BP1344, BP4000, BP4320, Impresoras de transferencia térmica | |
130 °C | |
Rectángulo | |
21,17 mm | |
40 mm | |
40,00 mm |
Etiquetas imprimibles por transferencia térmica | |
Blanco | |
Poliéster autolaminado | |
Identificación de laboratorio | |
1 | |
2500/Paq. | |
0,048 mm | |
15 mm | |
15,00 mm |