Learn More
Selenium shot, 99.99% (metals basis), Alfa Aesar™, Puratronic™
Marca:  Alfa Aesar 010603.A1
Detalles adicionales : CAS : 7782-49-2 Peso : 1.00000kg
Cantidad. 1kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11310769
  • 616.00€ / 1 Kg
En stock 4
Añadir a la cesta
Especificación
7782-49-2
78.971
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
6326970
selenium
Se
MFCD00134090
selenium, elemental, selen, hydride, atom, elemental, selenio, vandex, alloy, and compounds, gray
CHEBI:27568
[Se]
Especificación
Selenium
99.999% (Metals basis)
MFCD00134090
selenium, elemental, selen, hydride, atom, elemental, selenio, vandex, alloy, and compounds, gray
[Se]
78.971
CHEBI:27568
1kg
7782-49-2
Se
Shot
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
selenium
6326970
Shot, Amorphous, 2 To 6mm (0.08 To 0.2 in.)