Learn More
Selenio, +99,5 %, polvo, malla 200, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509808
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
7782-49-2
Se
78.97
MFCD00134090 MFCD00011224
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
selenium, elemental, selen, hydride, atom, elemental, selenio, vandex, alloy, and compounds, gray
6326970
CHEBI:27568
selenio
[Se]
7782-49-2
Se
78.97
MFCD00134090 MFCD00011224
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
selenium, elemental, selen, hydride, atom, elemental, selenio, vandex, alloy, and compounds, gray
6326970
CHEBI:27568
selenio
[Se]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 685.0°C
Nombre del producto químico o material Selenium
Punto de fusión 217.0°C
Color De incoloro a amarillo
Forma física Solución
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% min
Fórmula lineal Se
Fieser 01,990; 04,422; 05,575; 06,507; 08,439; 10,345; 11,465; 14,281
Índice Merck 15,8568
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in concentrated acid, slightly soluble in diehtyl ether, almost insoluble in carbon disulfide, insoluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.96
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 4.81
Densidad 4.8100g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Selenium
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H413-Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.