Learn More
Selenio, +99 %, polvo, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Punto de ebullición | 685°C |
Nombre del producto químico o material | Selenium |
Punto de fusión | 217°C |
Nombre de nota | <325 mesh |
Color | Crema-blanco a blanco |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 100 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% min |
Fórmula lineal | Se |
Fieser | 01,990; 04,422; 05,575; 06,507; 08,439; 10,345; 11,465; 14,281 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Selenium
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 4
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H413-Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.