Learn More
3M™ SecureFit™ 500 Gafas de seguridad
Catalog Number 17384670
10.20 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Modelo:
SF501AF-BLK-EU
SF501ASP-BLK-EU
SF501SGAF-BLK-EU
SF501SGAF-BLK-FM-EU
SF501SGAF-GRN-EU
SF501SGAF-RED-EU
SF502SGAF-BLK-EU
SF503SGAF-BLK-EU
SF505SGAF-DGR-EU
SF507SGAF-BLK-EU
SF509AF-BLK
SF517ASP-GRN-EU
SF528SGAF-DGR-EU
SF530ASP-GRN-EU
SF550ASP-GRN-EU
Revestimiento de lente:
Antiarañazos
Antiniebla, Antiarañazos
La serie 500 de 3M™ SecureFit™ presenta un moderno diseño de gafa, junto con patillas ajustables y tecnología de difusión de presión Pressure Diffusion Temple (PDT) que permiten personalizar al máximo el ajuste de las gafas.
  • Gama de gafas de seguridad SecureFit™ de 3M™, elegantes y compatibles, con patillas de trinquete ajustables para ajustar la lente según las características faciales y la posición del cristal ocular, diseñadas para ayudar a mejorar la posición cuando se usan con mascarillas
  • El innovador diseño de la tecnología de difusión de la presión de la sien de 3M™ cuenta con líneas ranuradas que proporcionan una ecualización de presión cómoda. Las patillas se flexionan y se ajustan al tamaño de la cabeza del usuario
  • El revestimiento antiniebla 3M™ Scotchgard™ proporciona unas propiedades antiniebla y antiarañazos superiores (disponible en modelos seleccionados)
  • Protección contra UV de hasta 400 nm
  • El diseño envolvente mejora la seguridad del ajuste y evita el deslizamiento
  • Las patillas planas y flexibles se combinan fácilmente con las orejeras y proporcionan una sólida protección lateral
  • Fácil de limpiar
  • Junta de espuma disponible para ayudar a limitar la exposición de los ojos a los residuos
Revestimiento de lente Antiniebla, Antiarañazos
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 166:2001
Tinción de lente Transparente
Tipo de producto Gafas protectoras
Color de marco Transparente, rojo
Modelo SF501SGAF-RED-EU
Material del bastidor Policarbonato
Protección UV 99,9%