Learn More
3M™ SecureFit™ 500 Gafas de seguridad
13.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
13.50 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
13.50 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Modelo:
SF501AF-BLK-EU
SF501ASP-BLK-EU
SF501SGAF-BLK-EU
SF501SGAF-BLK-FM-EU
SF501SGAF-GRN-EU
SF501SGAF-RED-EU
SF502SGAF-BLK-EU
SF503SGAF-BLK-EU
SF505SGAF-DGR-EU
SF507SGAF-BLK-EU
SF509AF-BLK
SF517ASP-GRN-EU
SF528SGAF-DGR-EU
SF530ASP-GRN-EU
SF550ASP-GRN-EU
Revestimiento de lente:
Antiarañazos
Antiniebla, Antiarañazos
Descripción
- Gama de gafas de seguridad SecureFit™ de 3M™, elegantes y compatibles, con patillas de trinquete ajustables para ajustar la lente según las características faciales y la posición del cristal ocular, diseñadas para ayudar a mejorar la posición cuando se usan con mascarillas
- El innovador diseño de la tecnología de difusión de la presión de la sien de 3M™ cuenta con líneas ranuradas que proporcionan una ecualización de presión cómoda. Las patillas se flexionan y se ajustan al tamaño de la cabeza del usuario
- El revestimiento antiniebla 3M™ Scotchgard™ proporciona unas propiedades antiniebla y antiarañazos superiores (disponible en modelos seleccionados)
- Protección contra UV de hasta 400 nm
- El diseño envolvente mejora la seguridad del ajuste y evita el deslizamiento
- Las patillas planas y flexibles se combinan fácilmente con las orejeras y proporcionan una sólida protección lateral
- Fácil de limpiar
- Junta de espuma disponible para ayudar a limitar la exposición de los ojos a los residuos
Especificaciones
Revestimiento de lente | Antiniebla, Antiarañazos |
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 166:2001 |
Tinción de lente | Transparente |
Tipo de producto | Gafas protectoras |
Color de marco | Negro |
Modelo | SF501SGAF-BLK-FM-EU |
Material del bastidor | Policarbonato |
Protección UV | 99,9% |