Learn More
3M™ Gafas de seguridad SecureFit™ serie 400
8.35 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
8.35 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
8.35 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tinción de lente:
Espejo azul
Gris
Interiores/exteriores
Transparente
Ámbar
Descripción
- Disponibles en una gama de tinciones de lente
- Protección frente a la radiación UV
- Se ajusta de forma natural a diferentes tamaños de cabeza
- Lentes sin borde y patillas de longitud fija para mejorar la comodidad de la montura
- Almohadillas para la nariz suaves y ajustables para una mayor personalización del ajuste
- Mayor comodidad en las orejas al incluir almohadillas en los puntos de contacto de la varilla
- Patillas de color intenso para aportar estilo
Especificaciones
Tinción de lente | Espejo azul |
Tipo de producto | Gafas |
N.° por paquete | 1 unidad |
Lens Material | Policarbonato |